Tlačiť
3,5-Xylidine 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,5-Dimethylaniline, 5-Amino-m-xylene
160191000 160195000 160190050
ACRO160191000EA 59.37 EUR
ACRO160191000 ACRO160195000 ACRO160190050
3,5-Xylidine 97+%
3,5-Xylidine
Vzorec: C₈H₁₁N
Teplota varu: 220 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 9,8 °C
Hustota: 0,97 g/cm³
Teplota vzplanutia: 93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007813
Číslo CAS: 108-69-0
EINECS: 203-607-0
OSN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5560 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Titration with HClO4 97.0 to 103.0 %