Tlačiť
2,5-Xylidine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-p-xylene, 2,5-Dimethylaniline
A12682.0E A12682.22 A12682.36 A12682.14
A12682.0EEA 0 EUR
A12682.0E A12682.22 A12682.36 A12682.14
2,5-Xylidine ≥98%
2,5-Xylidine
Purity: 98+% CAS No.: 95-78-3 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5590 Odour: Characteristic Melting Point: 15° Boiling Point: 218° Beilstein Reference: 2205178 Merck Reference: 14,10084 UN No.: 1711 MDL No.: MFCD00007743
Vzorec: C₈H₁₁N
Mw: 121.18
Teplota varu: 218 °C
Teplota tavenia: 15
Hustota: 0.973
Teplota vzplanutia: 93 °C (199 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007743
Číslo CAS: 95-78-3
EINECS: 202-451-0
OSN: 1711
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10217