Tlačiť
2,4-Xylidine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4-Dimethylaniline, 4-Amino-m-xylene, m-Xylidine, 2,4-Xylidine
148570010 148571000
ACRO148570010EA 186.12 EUR
ACRO148570010 ACRO148571000
2,4-Xylidine 99%
2,4-Xylidine
Vzorec: C₈H₁₁N
Teplota varu: 218 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 16 °C
Hustota: 0,98 g/cm³
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007738
Číslo CAS: 95-68-1
EINECS: 202-440-0
OSN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %