Tlačiť
2,3-Dimethylaniline for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2,3-Xylidine, 3-Amino-o-xylene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21222.0005 8.21222.0250
8.21222.0005EA 31.69 EUR
8.21222.0005 8.21222.0250
2,3-Dimethylaniline for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylaniline
Vzorec: C₈H₁₁N
Teplota varu: 222 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –15 °C
Hustota: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007732
Číslo CAS: 87-59-2
EINECS: 201-755-0
OSN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 1.5 g/l (20 °C)
Melting Point 2 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 224 °C
Vapor Pressure 0.13 hPa (25 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.5685 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1 - 2.7 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 545 °C