Tlačiť
2,3-Xylidine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,3-Xylidine, 3-Amino-o-xylene
A10918.0E A10918.36
A10918.0EEA 457.28 EUR
A10918.0E A10918.36
2,3-Xylidine ≥98%
2,3-Dimethylaniline
Purity: 98% CAS No.: 87-59-2 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.5680 Odour: Characteristic Melting Point: 2-3° Boiling Point: 221-222° Beilstein Reference: 742174 Merck Reference: 14,10084 UN No.: 1711 MDL No.: MFCD00007732
Vzorec: C₈H₁₁N
Teplota varu: 221…222 °C
Teplota tavenia: 2…3 °C
Hustota: 0,992
Teplota vzplanutia: 96 °C (204 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007732
Číslo CAS: 87-59-2
EINECS: 201-755-0
OSN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10084