Tlačiť
4-tert-Butylbenzylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: p-tert-Butylbenzylamine
L20394.06 L20394.14
L20394.06EA 89.05 EUR
L20394.06 L20394.14
4-tert-Butylbenzylamine 98%
4-tert-Butylbenzylamine
Purity: 98% CAS No.: 39895-55-1 Molecular Formula: C11H17N Formula Weight: 163.26 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5210 Boiling Point: 124°/16mm Beilstein Reference: 2961797 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00040754
Vzorec: C₁₁H₁₇N
Mw: 163.26
Teplota varu: 124 °C (16 mmHg)
Hustota: 0.927
Teplota vzplanutia: 107 °C (224 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040754
Číslo CAS: 39895-55-1
EINECS: 254-681-6
OSN: 2735
ADR: 8 III