Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-p-xylene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)toulene, 1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Methylbenzotrifluoride
308910050 308910010
ACRO308910050EA 227.44 EUR
ACRO308910050 ACRO308910010
α,α,α-Trifluoro-p-xylene 98%
α,α,α-Trifluoro-p-xylene
Vzorec: C₈H₇F₃
Mw: 160.14
Teplota varu: 129 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.144 g/cm³
Teplota vzplanutia: 27 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075476
Číslo CAS: 6140-17-6
EINECS: 228-124-2
OSN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %