α-Chloro-p-xylene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
alpha-Chloro-p-xylene, 4-Methylbenzyl chloride
A17183.14
A17183.30
A17183.14EA
33.89
EUR
A17183.14
A17183.30
α-Chloro-p-xylene ≥98%
α-Chloro-p-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 104-82-5
Molecular Formula: C8H9Cl
Formula Weight: 140.61
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5330
Odour: Pungent
Melting Point: 4-6°
Boiling Point: 199-201°
Beilstein Reference: 507387
Merck Reference: 14,10091
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000919
Vzorec:
C₈H₉Cl Teplota varu: 199…201 °C Teplota tavenia: 4…6 °C Hustota: 1,064 Teplota vzplanutia: 75 °C (167 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000919 Číslo CAS: 104-82-5 EINECS: 203-241-1 OSN: 3265 ADR: 8,II Merck Index: 14,10091 |