Tlačiť
α-Chloro-p-xylene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: alpha-Chloro-p-xylene, 4-Methylbenzyl chloride
A17183.14 A17183.30
A17183.14EA 33.89 EUR
A17183.14 A17183.30
α-Chloro-p-xylene ≥98%
α-Chloro-p-xylene
Purity: 98% CAS No.: 104-82-5 Molecular Formula: C8H9Cl Formula Weight: 140.61 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.5330 Odour: Pungent Melting Point: 4-6° Boiling Point: 199-201° Beilstein Reference: 507387 Merck Reference: 14,10091 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000919
Vzorec: C₈H₉Cl
Teplota varu: 199…201 °C
Teplota tavenia: 4…6 °C
Hustota: 1,064
Teplota vzplanutia: 75 °C (167 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000919
Číslo CAS: 104-82-5
EINECS: 203-241-1
OSN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,10091