Tlačiť
α-Chloro-p-xylene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: alpha-Chloro-p-xylene, 4-Methylbenzyl chloride
110171000 110175000
ACRO110171000EA 67.39 EUR
ACRO110171000 ACRO110175000
α-Chloro-p-xylene 98%
α-Chloro-p-xylene
Vzorec: C₈H₉Cl
Teplota varu: 200 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 4 °C
Hustota: 1,06 g/cm³
Teplota vzplanutia: 75 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000919
Číslo CAS: 104-82-5
EINECS: 203-241-1
OSN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10224
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %