Tlačiť
4-tert-Butyl-α-chlorotoluene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
345490050 345490250
ACRO345490050EA 50.54 EUR
ACRO345490050 ACRO345490250
4-tert-Butyl-α-chlorotoluene 97%
4-tert-Butyl-α-chlorotoluene
Vzorec: C₁₁H₁₅Cl
Teplota varu: 98…103 °C (7 mmHg)
Hustota: 0,94 g/cm³
Teplota vzplanutia: 94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000918
Číslo CAS: 19692-45-6
EINECS: 243-228-8
OSN: 1760
ADR: 8,II