Tlačiť
α-Chloro-m-xylene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
A10784.14 A10784.22 A10784.36
A10784.14EA 41.32 EUR
A10784.14 A10784.22 A10784.36
α-Chloro-m-xylene ≥98%
α-Chloro-m-xylene
Purity: 98% CAS No.: 620-19-9 Molecular Formula: C8H9Cl Formula Weight: 140.61 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.5350 Odour: Pungent Boiling Point: 195-196° Beilstein Reference: 2040357 Merck Reference: 14,10091 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000909
Vzorec: C₈H₉Cl
Teplota varu: 195…196 °C
Hustota: 1,066
Teplota vzplanutia: 75 °C (167 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000909
Číslo CAS: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
OSN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,10091