Tlačiť
α-Chloro-m-xylene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
110160250 110161000
ACRO110160250EA 58.16 EUR
ACRO110160250 ACRO110161000
α-Chloro-m-xylene 98%
α-Chloro-m-xylene
Vzorec: C₈H₉Cl
Teplota varu: 196 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,064 g/cm³
Teplota vzplanutia: 75 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000909
Číslo CAS: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
OSN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10224
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5335 to 1.5365 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %