Tlačiť
α-Chloro-o-xylene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methylbenzyl chloride
A13448.22 A13448.36
A13448.22EA 75.41 EUR
A13448.22 A13448.36
α-Chloro-o-xylene ≥98%
α-Chloro-o-xylene
Purity: 98+% CAS No.: 552-45-4 Molecular Formula: C8H9Cl Formula Weight: 140.61 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5410 Odour: Pungent Melting Point: 2° Boiling Point: 197-199° Beilstein Reference: 386016 Merck Reference: 14,10091 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000899
Vzorec: C₈H₉Cl
Teplota varu: 197…199 °C
Teplota tavenia: 2 °C
Hustota: 1,081
Teplota vzplanutia: 73 °C (163 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000899
Číslo CAS: 552-45-4
EINECS: 209-013-8
OSN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,10091