Tlačiť
2,5-Dichloro-p-xylene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21344.14 B21344.22
B21344.14EA 80.22 EUR
B21344.14 B21344.22
2,5-Dichloro-p-xylene ≥98%
2,5-Dichloro-p-xylene
Purity: 98% CAS No.: 1124-05-6 Molecular Formula: C8H8Cl2 Formula Weight: 175.06 Melting Point: 68-70° Boiling Point: 221-223° MDL No.: MFCD00000610
Vzorec: C₈H₈Cl₂
Teplota varu: 221…223 °C
Teplota tavenia: 68…70 °C
Hustota: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000610
Číslo CAS: 1124-05-6
EINECS: 214-387-0