Tlačiť
3,5-Dimethylbenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11198.09 A11198.18 A11198.30
A11198.09EA 42.52 EUR
A11198.09 A11198.18 A11198.30
3,5-Dimethylbenzoic acid ≥98%
3,5-Dimethylbenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 499-06-9 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Odour: Odourless Melting Point: 168-172° Beilstein Reference: 1072182 MDL No.: MFCD00002525
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Teplota varu: 278 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 168…172 °C
Hustota: 1,211 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002525
Číslo CAS: 499-06-9
EINECS: 207-876-5