Tlačiť
Benzo[b]thiophene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Thianaphthene, 1-Benzothiophene
M-Clarity™ quality level = MQ100
T27405-100G T27405-25G
SIALT27405-100GEA 292.02 EUR
SIALT27405-100G SIALT27405-25G
Benzo[b]thiophene, Sigma-Aldrich®
Benzo[b]thiophene
Vzorec: C₈H₆S
Číslo MDL: MFCD00005864
Číslo CAS: 95-15-8
EINECS: 202-395-7