Tlačiť
Lidocaine hydrochloride monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
L5647-100G L5647-15G
SIALL5647-100GEA 216.61 EUR
SIALL5647-100G SIALL5647-15G
Lidocaine hydrochloride monohydrate, Sigma-Aldrich®
Lidocaine hydrochloride monohydrate
Vzorec: C₁₄H₂₃ClN₂O·1H₂O
Mw: 270.8
Číslo MDL: MFCD00150329
Číslo CAS: 6108-05-0
OSN: 2811
ADR: 6.1 III