Tlačiť
Farnesol (mixture of isomers), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Farnesol, 3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, TRANS,TRANS-3,7,11-TRIMETHYL-2,6,10-DODECATRIEN-1-OL, 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, (2Z,6Z)-
M-Clarity™ quality level = MQ100
F203-5G F203-100G F203-25G
SIALF203-5GEA 26.03 EUR
SIALF203-5G SIALF203-100G SIALF203-25G
Farnesol (mixture of isomers), Sigma-Aldrich®
Farnesol (mixture of isomers)
Vzorec: C₁₅H₂₆O
Číslo MDL: MFCD00002918
Číslo CAS: 4602-84-0
EINECS: 225-004-1