Tlačiť
4-Chlorophenethylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-(4-Chlorophenyl)ethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
C65408-25G C65408-5G
SIALC65408-25GEA 112.72 EUR
SIALC65408-25G SIALC65408-5G
4-Chlorophenethylamine, Sigma-Aldrich®
4-Chlorophenethylamine
Vzorec: C₈H₁₀ClN
Číslo MDL: MFCD00008191
Číslo CAS: 156-41-2
EINECS: 205-853-4