Tlačiť
2-Chloroethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Chloroethylamine hydrochloride, 2-Chloroethylamine HCl, 2-Chloroethanamine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
C40200-100G C40200-5G
SIALC40200-100GEA 55.76 EUR
SIALC40200-100G SIALC40200-5G
2-Chloroethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethylammonium chloride
Vzorec: C₂H₇Cl₂N
Číslo MDL: MFCD00012887
Číslo CAS: 870-24-6
EINECS: 212-793-2
OSN: 3261
ADR: 8,III