Tlačiť
Benzylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Benzylamine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
B5136-100G B5136-25G
SIALB5136-100GEA 100.68 EUR
SIALB5136-100G SIALB5136-25G
Benzylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Benzylammonium chloride
Vzorec: C₇H₁₀ClN
Mw: 143.62
Číslo MDL: MFCD00012852
Číslo CAS: 3287-99-8
EINECS: 221-943-6