Tlačiť
N-(2-Aminoethyl)morpholine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-(2-Aminoethyl)morpholine, 2-Morpholinoethanamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
A55004-100G A55004-25G A55004-5G
SIALA55004-100GEA 281.59 EUR
SIALA55004-100G SIALA55004-25G SIALA55004-5G
N-(2-Aminoethyl)morpholine, Sigma-Aldrich®
N-(2-Aminoethyl)morpholine
Vzorec: C₆H₁₄N₂O
Číslo MDL: MFCD00006182
Číslo CAS: 2038-03-1
EINECS: 218-011-6
OSN: 2923
ADR: 8,II