Tlačiť
Tetrahexylammonium hydrogen sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
87303-25G 87303-5G
SIAL87303-25GEA 330.93 EUR
SIAL87303-25G SIAL87303-5G
Tetrahexylammonium hydrogen sulphate, Sigma-Aldrich®
Tetrahexylammonium hydrogen sulphate
Vzorec: C₂₄H₅₃NO₄S
Číslo MDL: MFCD00037675
Číslo CAS: 32503-34-7
EINECS: 251-069-0