Tlačiť
Močovina 8 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
51457-100ML 51457-500ML
SIAL51457-100MLEA 114.72 EUR
SIAL51457-100ML SIAL51457-500ML
Močovina 8 mol/l vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Močovina
Vzorec: NH₂CONH₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008022
Číslo CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM