Tlačiť
Fmoc-Pro-OH, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-proline, N-Fmoc-L-proline
47636-50G-F 47636-5G-F
SIAL47636-50G-FEA 80.51 EUR
SIAL47636-50G-F SIAL47636-5G-F
Fmoc-Pro-OH, Sigma-Aldrich®
Fmoc-Pro-OH
Vzorec: C₂₀H₁₉NO₄
Mw: 337.38
Číslo MDL: MFCD00037122
Číslo CAS: 71989-31-6
EINECS: 276-259-0