Tlačiť
Dichloro(diphenyl)silane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
440124-100ML 440124-500ML
SIAL440124-100MLEA 73.81 EUR
SIAL440124-100ML SIAL440124-500ML
Dichloro(diphenyl)silane, Sigma-Aldrich®
Dichloro(diphenyl)silane
Vzorec: C₁₂H₁₀Cl₂Si
Číslo MDL: MFCD00000489
Číslo CAS: 80-10-4
EINECS: 201-251-0
OSN: 1769
ADR: 8,II