Tlačiť
Tetrabutylammonium sulphate 50% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
438308-100ML 438308-500ML
SIAL438308-100MLEA 71.4 EUR
SIAL438308-100ML SIAL438308-500ML
Tetrabutylammonium sulphate 50% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium sulphate
Vzorec: C₃₂H₇₂N₂O₄S
Mw: 581 g/mol
Číslo MDL: MFCD00216632
Číslo CAS: 2472-88-0
EINECS: 219-593-4