Tlačiť
Benzo[b]thiophene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Thianaphthene, 1-Benzothiophene
M-Clarity™ quality level = MQ100
357790-100G 357790-25G 357790-5G
SIAL357790-100GEA 309.67 EUR
SIAL357790-100G SIAL357790-25G SIAL357790-5G
Benzo[b]thiophene, Sigma-Aldrich®
Benzo[b]thiophene
Vzorec: C₈H₆S
Číslo MDL: MFCD00005864
Číslo CAS: 95-15-8
EINECS: 202-395-7