Tlačiť
Butan-2-on-oxim, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
332828-1L 332828-25ML
SIAL332828-1LEA 112.31 EUR
SIAL332828-1L SIAL332828-25ML
Butan-2-on-oxim, Sigma-Aldrich®
Butan-2-on-oxim
Vzorec: C₄H₉NO
Číslo MDL: MFCD00013935
Číslo CAS: 96-29-7
EINECS: 202-496-6