Tlačiť
Perfluoro(methylcyclohexane), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: FlutecR PP2
M-Clarity™ quality level = MQ100
302937-100G 302937-25G
SIAL302937-100GEA 274.77 EUR
SIAL302937-100G SIAL302937-25G
Perfluoro(methylcyclohexane), Sigma-Aldrich®
Perfluoro(methylcyclohexane)
Vzorec: C₇F₁₄
Číslo MDL: MFCD00001468
Číslo CAS: 355-02-2
EINECS: 206-573-5