Tlačiť
Trimethylaluminium 2 mol/l in hexane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
268569-100ML 268569-800ML
SIAL268569-100MLEA 160.05 EUR
SIAL268569-100ML SIAL268569-800ML
Trimethylaluminium 2 mol/l in hexane, Sigma-Aldrich®
Trimethylaluminium
Vzorec: C₃H₉Al
Číslo MDL: MFCD00008252
Číslo CAS: 75-24-1
EINECS: 200-853-0
OSN: 3399
ADR: 4.3,I