Tlačiť
Triethylaluminium 1 mol/l in hexane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
252662-100ML 252662-800ML
SIAL252662-100MLEA 132.77 EUR
SIAL252662-100ML SIAL252662-800ML
Triethylaluminium 1 mol/l in hexane, Sigma-Aldrich®
Triethylaluminium
Vzorec: C₆H₁₅Al
Číslo MDL: MFCD00009015
Číslo CAS: 97-93-8
EINECS: 202-619-3
OSN: 3394
ADR: 4.2,I