Tlačiť
Tetrabutylammonium fluoride 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
216143-100ML 216143-500ML 216143-5ML
SIAL216143-100MLEA 143 EUR
SIAL216143-100ML SIAL216143-500ML SIAL216143-5ML
Tetrabutylammonium fluoride 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium fluoride
Vzorec: C₁₆H₃₆FN
Mw: 261.47
Hustota: 0.903
Číslo MDL: MFCD00011747
Číslo CAS: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
OSN: 2924
ADR: 3 II