Tlačiť
tert-Butylchlorodiphenylsilane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
195537-10G 195537-50G 195537-2G
SIAL195537-10GEA 63.38 EUR
SIAL195537-10G SIAL195537-50G SIAL195537-2G
tert-Butylchlorodiphenylsilane, Sigma-Aldrich®
tert-Butylchlorodiphenylsilane
Vzorec: C₁₆H₁₉ClSi
Číslo MDL: MFCD00000497
Číslo CAS: 58479-61-1
EINECS: 261-282-0
OSN: 2987
ADR: 8,II