Tlačiť
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: NBD chloride, 4-Chloro-7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazole, NBD-Cl
M-Clarity™ quality level = MQ100
163260-5G 163260-1G
SIAL163260-5GEA 100.94 EUR
SIAL163260-5G SIAL163260-1G
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Vzorec: C₆H₂ClN₃O₃
Mw: 199.55
Číslo MDL: MFCD00005808
Číslo CAS: 10199-89-0
EINECS: 233-496-4