Tlačiť
Boc-Pro-OH, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
15490-100G 15490-25G 15490-5G
SIAL15490-100GEA 398.32 EUR
SIAL15490-100G SIAL15490-25G SIAL15490-5G
Boc-Pro-OH, Sigma-Aldrich®
Boc-Pro-OH
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₄
Číslo MDL: MFCD00037324
Číslo CAS: 15761-39-4
EINECS: 239-848-3