Tlačiť
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
152625-100G 152625-25G
SIAL152625-100GEA 608.5 EUR
SIAL152625-100G SIAL152625-25G
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₃BrOS
Číslo MDL: MFCD00005432
Číslo CAS: 4701-17-1
EINECS: 225-176-8