Tlačiť
2,6-Dimethylbenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15014.03 A15014.06 A15014.14
A15014.03EA 55.35 EUR
A15014.03 A15014.06 A15014.14
2,6-Dimethylbenzoic acid ≥98%
2,6-Dimethylbenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 632-46-2 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Odour: Odourless Melting Point: 114-117° Beilstein Reference: 1863791 MDL No.: MFCD00002483
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Teplota varu: 155…160 °C (17 mmHg)
Teplota tavenia: 114…117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002483
Číslo CAS: 632-46-2
EINECS: 211-177-0