Tlačiť
Hydrogen peroxide-urea, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
04078-100G 04078-500G
SIAL04078-100GEA 60.17 EUR
SIAL04078-100G SIAL04078-500G
Hydrogen peroxide-urea, Sigma-Aldrich®
Hydrogen peroxide-urea
Vzorec: CH₆N₂O₃
Číslo MDL: MFCD00013119
Číslo CAS: 124-43-6
EINECS: 204-701-4
OSN: 1511
ADR: 5.1,III