Tlačiť
Methanol Residual
Dodávateľ: SCHARLAB
Nebezpečí
Synonymá: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
ME03182500 ME031821000
SCARME03182500EA 0 EUR
SCARME03182500 SCARME031821000
Methanol Residual
Methanol
Vzorec: CH₃OH
Mw: 32.04
Teplota varu: 64.6
Teplota tavenia: –98 °C
Hustota: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 11 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004595
Číslo CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
OSN: 1230
ADR: 3 II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM