Tlačiť
Hydrogen peroxide-urea, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18356.0100 8.18356.0500
8.18356.0100EA 36.62 EUR
8.18356.0100 8.18356.0500
Hydrogen peroxide-urea, Sigma-Aldrich®
Hydrogen peroxide-urea
Vzorec: CH₆N₂O₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013119
Číslo CAS: 124-43-6
EINECS: 204-701-4
OSN: 1511
ADR: 5.1 (8),III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 75 - 85 °C (decomposition)
Molar Mass 94.07 g/mol
pH 6.3 (H2O, 20 °C)