Tlačiť
N-Methylmorpholine-N-oxide 50% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14779.0250 8.14779.1000
8.14779.0250EA 52.55 EUR
8.14779.0250 8.14779.1000
N-Methylmorpholine-N-oxide 50% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
N-Methylmorpholine-N-oxide
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Číslo MDL: MFCD00005947
Číslo CAS: 7529-22-8
EINECS: 231-391-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) miscible
Melting Point -70 °C
Boiling Point 100 °C
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)