Tlačiť
Benzyltrimethylammonium hydroxide 40% in methanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Triton B, Benzyltrimethylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium Hydroxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01816.0100 8.01816.0250
8.01816.0100EA 40.46 EUR
8.01816.0100 8.01816.0250
Benzyltrimethylammonium hydroxide 40% in methanol, Sigma-Aldrich®
Benzyltrimethylammonium hydroxide
Vzorec: C₁₀H₁₇NO
Mw: 167.25
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008281
Číslo CAS: 100-85-6
EINECS: 202-895-5
OSN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8) II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -98 °C
Boiling Point 65 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 127 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Explosion Limit 5.1 - 44 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (H2O, 20 °C) (undiluted)
Ignition Point 455 °C
Synonyms Trimethylbenzylammonium hydroxide, Triton B