Tlačiť
2,5-Dibromobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15077.06 A15077.14 A15077.22
A15077.06EA 105.09 EUR
A15077.06 A15077.14 A15077.22
2,5-Dibromobenzoic acid ≥98%
2,5-Dibromobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 610-71-9 Molecular Formula: C7H4Br2O2 Formula Weight: 279.93 Melting Point: 153-157° Beilstein Reference: 1868193
Vzorec: C₇H₄Br₂O₂
Teplota tavenia: 153…157 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016494
Číslo CAS: 610-71-9
EINECS: 210-234-7