Tlačiť
2,5-Dimethylbenzoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
160330100 160330500
ACRO160330100EA 77.82 EUR
ACRO160330100 ACRO160330500
2,5-Dimethylbenzoic acid 98%
2,5-Dimethylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Teplota varu: 268 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 131…135 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002482
Číslo CAS: 610-72-0
EINECS: 210-235-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 135 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %