Tlačiť
2,4-Dimethylbenzoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
160320100 160320500
ACRO160320100EA 60.48 EUR
ACRO160320100 ACRO160320500
2,4-Dimethylbenzoic acid 98%
2,4-Dimethylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Mw: 150.18
Teplota varu: 267 °C (727 mmHg)
Teplota tavenia: 123…127 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002480
Číslo CAS: 611-01-8
EINECS: 210-246-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 127 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %