Tlačiť
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid, 8-(Phenylamino)naphthalene-1-sulphonic acid
10010219-5 10010219-10 10010219-50
CAYM10010219-5EA 52.87 EUR
CAYM10010219-5 CAYM10010219-10 CAYM10010219-50
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
Vzorec: C₁₆H₁₃NO₃S
Mw: 299.35
Číslo MDL: MFCD00003998
Číslo CAS: 82-76-8
EINECS: 201-438-7