Tlačiť
(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine 99%, ee 99%, ChiPros®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-1-(4-Fluorophenyl)ethanamine, (S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
L19121.03 L19121.06 L19121.14
L19121.03EA 72.1 EUR
L19121.03 L19121.06 L19121.14
(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine 99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
Purity: 99% CAS No.: 66399-30-2 Molecular Formula: C8H10FN Formula Weight: 139.17 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5020 Melting Point: -30° Boiling Point: 76°/22mm Beilstein Reference: 6791614 Optical Rotation: -33° (neat) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD03092999
Vzorec: C₈H₁₀FN
Mw: 139.17
Teplota varu: 76 °C (22 mmHg)
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 1.030
Teplota vzplanutia: 68 °C (154 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03092999
Číslo CAS: 66399-30-2
OSN: 2735
ADR: 8 III