Tlačiť
2-(Methylthio)phenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2-(Methylthio)phenyl)boronic acid, 2-(Methylthio)benzeneboronic acid
L17456.03 L17456.06
L17456.03EA 35.77 EUR
L17456.03 L17456.06
2-(Methylthio)phenylboronic acid ≥98%
2-(Methylthio)phenylboronic acid
Purity: 98+% CAS No.: 168618-42-6 Molecular Formula: C7H9BO2S Formula Weight: 168.02 Melting Point: ca 160° Beilstein Reference: 8309529
Vzorec: C₇H₉BO₂S
Mw: 168.02
Teplota tavenia: ∼ 160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318165
Číslo CAS: 168618-42-6