(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(S)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine, (S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
L16322.06
L16322.14
L16322.03
L16322.06EA
99.08
EUR
L16322.06
L16322.14
L16322.03
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
Purity: 99+%
CAS No.: 41851-59-6
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Refractive Index: 1.5330
Melting Point:
Vzorec:
C₉H₁₃NO Teplota varu: 65 °C (0,38 mmHg) Teplota tavenia: < –20 °C Hustota: 1,020 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00671660 Číslo CAS: 41851-59-6 OSN: 2735 ADR: 8,III |